219380
Cefotaxime sodium salt
Potent β-lactamase-resistant antibiotic of cephalosporin class. Active against Gram-positive and Gram-negative organisms, including Gram-negative anaerobes. Inhibits cell wall synthesis.
Sinonimo/i:
7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 7²-(Z)-(O-methyloxime) Acetate, Na, Cefotaxim sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥91% dry basis (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Attività ottica
[α]/D +58 to +64°, c = 1 in H2O
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 250 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother. 35, 2057.
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2