Documenti fondamentali
218805
Sigma-Aldrich
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric
The Caspase-9 Substrate II, Colorimetric serves as the substrate for Caspase-9.
Sinonimo/i:
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric, Ac-LEHD- pNA, Ac-LEHD-pNA
Scegli un formato
5 MG
197,00 €
197,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
197,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H38N8O11
Peso molecolare:
674.66
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
197,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A colorimetric substrate for caspase-9. Cleavage is monitored colorimetrically at ~405 nm.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Leu-Glu-His-Asp-pNA
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1