217531
CARM1 Inhibitor
The CARM1 Inhibitor controls the biological activity of CARM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
CARM1 Inhibitor, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5- bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5- bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5-bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C(CN(CC1=CC=CC=C1)C/2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3)C2=C\C4=CC(Br)=C(O)C=C4
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PRMT4
SET7
Confezionamento
Attenzione
WGK 2