208743
Calpain Inhibitor XI
The Calpain Inhibitor XI, also referenced under CAS 145731-49-3, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Calpain Inhibitor XI, Z-L-Abu-CONH(CH₂)₃-morpholine
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
calpain 1, calpain 2
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
DeBiasi, R.L., et al. 2001. J. Virol.75, 351.
Saatman, K.E., et al. 2000. J. Cereb. Blood Flow Metab.20, 66.
Stelmasiak, Z., et al. 2000. Med. Sci. Monit.6, 426.
Blomgren, K., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 14046.
James, T., et al. 1998. J. Neurosci. Res.51, 218.
Li, Z., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 4089.
Saatman, K.E, et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 3428.
Bartus, R.T., et al. 1995. Neurol. Res.17, 249.
Bartus, R.T., et al. 1994. Stroke25, 2265.
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.