203715
BQ-610 - Calbiochem
A highly selective ETA receptor antagonist (IC₅₀ = 20 nM) that attenuates ET-induced reduction in cardiac output.
Sinonimo/i:
BQ-610 - Calbiochem
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ETA receptor antagonist
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Carratu, P., et al. 1997. Am. J. Physiol.272, L1021.
Illing, B., et al. 1996. J. Cardiovasc. Pharmacol.27, 487.
Han, H., et al. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol.27, 761.
Ishikawa, K., et al. 1992. in Peptides, Schneider and Eberle, eds. (ESCOM), p. 685.
WGK 3