203401
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
Mixture of cytotoxic glycopeptides that inhibits DNA synthesis by reacting with DNA and causing strand scission.
Sinonimo/i:
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
Saggio
≥90% (A₂ + B₂, HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chauvergne, J., et al. 1993. Bull. Cancer 80, 70.
Ikeda, S., et al. 1991. Anal. Biochem.192, 96.
Hait, W.N., et al. 1990. Cancer Res.50, 6636.
Arkin, H., et al. 1989. Cancer Res.49, 6556.
Wu, J.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 4694.
Takita, T., et al. 1968. Antibiotics21, 79.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3