197330
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem
The Bcl-2 Inhibitor, also referenced under CAS 383860-03-5, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinonimo/i:
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem, 2,9-Dimethoxy-11,12-dihydrodibenzo[c,g][1,2]-diazocine 5,6-dioxide (A) and 5,5ʹ-Dimethoxy-2,2ʹ-dinitrosobenzyl (B)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
green
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1