197227
BCRP Inhibitor III, YHO-13177
The BCRP Inhibitor III, YHO-13177 controls the biological activity of BCRP.
Sinonimo/i:
BCRP Inhibitor III, YHO-13177, ( Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile, (Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C#N)/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3