Documenti fondamentali
197225
Sigma-Aldrich
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control
A cell-permeable, mutated cpm-1285 peptide analog (Leu¹⁵¹ replaced by Ala) that does not induce apoptosis and displays nearly 15-fold reduction in Bcl-2 binding.
Sinonimo/i:
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH, cpm-1285m, cpm-1285m, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH
Scegli un formato
1 MG
215,00 €
215,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
215,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C150H234N44O42S
Peso molecolare:
3357.80
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
215,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, mutated cpm-1285 peptide analog (Leu151 replaced by Ala) that does not induce apoptosis and displays nearly 15-fold reduction in Bcl-2 binding. Suitable for use as a negative control for Cat. No. 197220.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
A negative control for Cat. No. 197220 (Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable).
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
CH₃(CH₂)₈CONH-Lys-Asn-Leu-Trp-Ala-Ala-Gln-Arg-Tyr-Gly-Arg-Glu-Ala-Arg-Arg-Met-Ser-Asp-Glu-Phe-Glu-Gly-Ser-Phe-Lys-Gly-Leu-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot, flush with an inert gas, and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 2 weeks at -20°C.
Altre note
Wang, J-L., et al. 2000. Cancer Res.60, 1498.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1