196322
Baicalein
A cell-permeable flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC₅₀= 120 nM) and reverse transcriptase.
Sinonimo/i:
Baicalein, 5,6,7-Trihydroxyflavone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
acetone: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
12-lipoxygenase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
WGK 3