Documenti fondamentali
1.93710
Supelco
Strontium nitrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Strontium nitrate
About This Item
Formula condensata:
Sr(NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1