Documenti fondamentali
1.93704
Supelco
Sodium tungstate dihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium tungstate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O4W · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2