Documenti fondamentali
1.93603
Supelco
Mercury(II) chloride
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Mercury(II) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
laboratory grade
Tensione di vapore
1.7 hPa ( at 236 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
99%
Stato
crystalline powder
Impurezze
0.05%
Punto di fusione
277 °C (531 °F)
Densità
5.440 g/cm3
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)