Documenti fondamentali
1.93225
Supelco
Potassium nitrate
Sinonimo/i:
Potassium nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPARTA®
Stringa SMILE
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1