Documenti
1.93201
Supelco
Ioduro di potassio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium iodide
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Forma fisica
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
Densità
3.13 g/cm3
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3