Documenti fondamentali
1.93010
Supelco
Acido L-ascorbico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
Beilstein:
84272
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Confezionamento
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1