Documenti fondamentali
1871-80060
Millipore
Flacone NovaSeptum®
60mL With Millex Air Vent
Sinonimo/i:
General sampling, bottle, 60 mL
Scegli un formato
40 EA
4.011,00 €
4.011,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 EA
4.011,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
4.011,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Livello qualitativo
Misura ago
1.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
60 mL sample volume
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Il singolo campionamento del prodotto è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Il flacone NovaSeptum® previene il rischio di contaminazioni. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad alta purezza sono particolarmente adatte per analisi di sterilità, test dei pirogeni, test delle endotossine, analisi chimiche, analisi del pH, applicazioni di fermentazione e applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Applicazioni
Analisi di sterilità, test dei pirogeni, test delle endotossine, analisi chimiche, analisi del pH, applicazioni di fermentazione.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione gamma conformemente alla norma ISO 11137
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany