Documenti fondamentali
178670
Millipore
D(–)Arabinose
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Sinonimo/i:
D(–)Arabinose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are for up to 6 months at room temperature.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3