Documenti fondamentali
1690-OP
Millipore
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40% solution, Suitable for nucleic acid and protein separation sequencing.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105319
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Suitable for nucleic acid and protein separation sequencing. Premixed solutions offer standard ratios of acrylamide to bis-acrylamide for convenience and safety. The hazard of handling powdered acrylamide is eliminated with the 40% solution in water. Reconstitute with deionized H2O to desired final percentage. Each pouch makes 1L of 10X TBE Buffer (1X = 0.089M TRIS, 0.089M Borate, 0.002M EDTA). Molecular biology grade.
Specifications:
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Altre note
Specifications
Assay (iodometric)91% min
ColorWhite
FormPowder
Identity (IR-spectrum)Conforms
Water (H2O)1% max
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)