16-321
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal
Sinonimo/i:
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Ras Magnetic Bead Conjugate Antibody, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
150 μg of this antibody has been reported to immunoprecipitate Ras.
Signaling
MAP Kinases
G-proteins
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
DO NOT FREEZE
Risultati analitici
A431 whole cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 2