Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
magnetic beads conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
23A8, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Non trovi il prodotto giusto?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 16-319 | 04053252292361 |
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica