16-244
Anti-phospho-EGFR (Tyr1173) Antibody, clone 9H2, Alexa Fluor™ 488
clone 9H2, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9H2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1173)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2