16-226
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Applicazioni
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2