16-173
Anti-FAK Antibody, clone 4.47, agarose conjugate
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.47, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Descrizione generale
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2