Documenti fondamentali
1.50930
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Scegli un formato
3 UNITS
745,00 €
745,00 €
Spedizione prevista il18 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 UNITS
745,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
745,00 €
Spedizione prevista il18 marzo 2025Dettagli
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
12.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
2.5 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 25-4 HPLC pre-cartridge, to be used in connection with LiChroCART HPLC cartridges, packed with LiChrospher Si 60 (5µm or 10µm). The connection is being accomplished by use of the LiChroCART coupling kit (1.50082).
Risultati analitici
Pressure: ≤ 8 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 30000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 2.5
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany