1.50671
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 21.2 mm HPLC Column
Scegli un formato
8.920,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
8.920,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 250 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC, SeQuant®
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L114
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SeQuant®
Parametri
400 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 21.2 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-HILIC bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40