1.50660
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiali
PEEK-lined stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
500 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-cHILIC bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit