14-918-M
JAK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human JAK1, amino acids 866-end, expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. Activated in vitro by auto-phosphorylation. For use in Kinase Assays.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 61 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... JAK1(3716)
Descrizione generale
Applicazioni
Signaling
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)