Documenti fondamentali
14-820-M
Sigma-Aldrich
Fms (Y969C) Protein, active
Scegli un formato
10 μG
423,00 €
250 μG
3.470,00 €
423,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
423,00 €
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
423,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Descrizione
protein target Fms
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... CSF1R(1436)
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human Fms, amino acids 538-end containing the mutation Y969C.
Confezionamento
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-820M when ordering the 250 µg size.
Also available in 10 μg size (cat#14-820) and in bulk (cat# 14-820-K).
Proprietà fisiche
50.2kDa
Stato fisico
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Risultati analitici
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.