14-750-M
Abl (H396P) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged recombinant human Abl, residues 27-end containing the H396P mutation. Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. For use in Kinase Assays.
Scegli un formato
3.470,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
3.470,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2