14-731-M
CaM Kinase Iδ Protein, active, 20 µg
Sinonimo/i:
CaMKI-delta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D
Scegli un formato
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
PM
Mw 46.7 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism|Inflammation & Immunology
Obesity|Metabolic Disorders|Osteoporosis|Arthritis
Azioni biochim/fisiol
- Protein Target: CaMKIΔ
- Target Sub-Family:CAMK
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2