Documenti fondamentali
14-715-M
Sigma-Aldrich
GRK6 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6. For use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
578,00 €
250 μG
3.470,00 €
578,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
578,00 €
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
578,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 69.8 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... GRK6(2870)
Descrizione generale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6
G protein coupled receptor kinase
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: GRK6
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2