Documenti fondamentali
14-681-M
Sigma-Aldrich
Flt-4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human Flt4, amino acids 800-end, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
250 μG
3.470,00 €
3.470,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
3.470,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 90.9 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal GST-tagged, recombinant human Flt4, amino acids 800-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Flt4
Target Sub-Family: TK
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of 500μM JAK3tide (Catalog # 12-547)
Stato fisico
Glutathione-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C from date of shipment
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2