Documenti
1.46803
Millipore
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
About This Item
Codice UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
agenzia
USP 1116
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
solid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
Confezionamento
triple packed of
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
Solubilità
water: soluble
applicazioni
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
Yeast, bacteria and molds
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2