Documenti fondamentali
14-676-M
Sigma-Aldrich
NLK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
578,00 €
250 μG
3.330,00 €
578,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
578,00 €
250 μG
3.330,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
578,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 48.7 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... NLK(51701)
Descrizione generale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: NLK
Target Sub-Family: CMGC
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (Catalog # 13-104)
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany