Key Documents
146753
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact Plus
190 mm alpha-port, 55 mm lockable Contact Plates, irradiated with Lecithin, Tween®, Histidine, and Sodium thiosulfate
Sinonimo/i:
TSA IsoBag®, agar al digerito di soia e caseina
About This Item
Codice UNSPSC:
41106231
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 100 plates
Produttore/marchio commerciale
IsoBag®
Profondità
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria
fungi
Descrizione generale
L′IsoBag® TSA Contact Plus è progettata per il rapido e comodo trasferimento di terreni di coltura usati per il monitoraggio delle superfici negli isolatori o nei sistemi RAB. La sacca Beta è costituita da una sacca DPTE sterile in poliuretano compatibile con porte alfa da 190 mm. La sacca contiene 100 piastre da contatto chiudibili da 55 mm riempite di agar soia triptico.
Il terreno TSA viene utilizzato per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di batteri, lieviti e muffe. La formulazione contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, e neutralizzanti come lecitina, polisorbato (Tween®) 80, istidina e sodio tiosolfato aggiunti al terreno inattivano i residui dei disinfettanti. Inoltre, il tipo di piastra (plus o “+”) è dotato di un coperchio fornito di blocco per la sicurezza durante il trasporto dopo il campionamento.
Applicazioni
L′IsoBag® TSA Contact plus è progettata per il rapido e comodo trasferimento di terreni di coltura necessari per il monitoraggio delle superfici negli isolatori o nei sistemi RAB.
Note legali
ISOBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator