14-654-M
eEF-2K Protein, active, 10 µg
Descrizione
protein target eEF-2K
Purificato mediante
(Glutathione-agarose)
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... EEF2K(29904)
Descrizione generale
SIZE: 725 amino acids; 82172 Da
SUBUNIT: Monomer or homodimer (Potential).
SIMILARITY: SwissProt: O00418 ## Contains 1 alpha-type protein kinase domain.
Confezionamento
Qualità
Proprietà fisiche