14-649-M
DMPK Protein, active, 10 µg
Active, 6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549, for use in Kinase Assays.
About This Item
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 65 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... DMPK(1760)
Descrizione generale
6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: DMPK
Qualità
Routinely evaluated by phosphorylation of Axltide (12-516)
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2