Documenti fondamentali
1.46003
Millipore
Piastra di sedimentazione SDA
Chloramphenicol, EP, lid, Lockable settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, aseptically filled, single packed of 20 and 120 plates, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, SDA con cloramfenicolo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid Lockable settle plate for long incubation
ready-to-use
Composizione
Chloramphenicol
Confezionamento
single packed of 20 and 120 plates
Diam. piatto
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La piastra di sedimentazione da 90 mm Sabouraud Dextrose Agar + cloramfenicolo con 30 mL di volume di riempimento per incubazione prolungata è progettata per rilevare lieviti e muffe nel monitoraggio dell′aria e del personale in ambienti a livelli inferiori di criticità.
Sabouraud Dextrose Medium contiene prodotti della digestione di tessuti animali (peptoni) che costituiscono una fonte nutritiva di aminoacidi e composti azotati per la crescita di funghi e lieviti. La fonte di energia e carbonio è il destrosio. Il basso pH favorisce la proliferazione dei funghi e l′aggiunta del cloramfenicolo inibisce quella della flora batterica concomitante.
Applicazioni
La piastra di sedimentazione Sabouraud Dextrose Agar + cloramfenicolo è progettata per rilevare la conta totale di lieviti e muffe nell′aria e sul personale di ambienti a livelli inferiori di criticità.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.