Documenti fondamentali
14-544-M
Sigma-Aldrich
PAR-1Bα Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
545,00 €
250 μG
3.470,00 €
545,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
545,00 €
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
545,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 81.6 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... MARK2(2011)
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human PAR-1B alpha
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: PAR-1Ba
Confezionamento
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-544M when ordering the 250 µg size.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2