Documenti fondamentali
14-500-M
Sigma-Aldrich
Flt-3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3, amino acids 564 -end. For use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
547,00 €
250 μG
3.470,00 €
547,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
547,00 €
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
547,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 77.4 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... FLT3(2322)
Descrizione generale
N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3, amino acids 564 - end
Product Source: expressed in Sf21 cells
Applicazioni
Active, N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3, amino acids 564 -end, for use in Kinase Assays.
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Flt3
Target Sub-Family: TK
Confezionamento
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-500M when ordering the 250μg size.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Stato fisico
Glutathione Sepharose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
Sepharose is a trademark of Cytiva
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany