Documenti fondamentali
14-496-M
Sigma-Aldrich
PKCβII Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII. For use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
436,00 €
250 μG
3.470,00 €
436,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
436,00 €
250 μG
3.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
436,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
PM
Mw 78.2 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: PKCβII
Confezionamento
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-496M when ordering the 250 µg size.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2