Documenti fondamentali
14-485-M
Sigma-Aldrich
IKKβ Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
578,00 €
250 μG
3.770,00 €
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
578,00 €
250 μG
3.770,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 88 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: IKKβ
Confezionamento
Also available in 250μg size -- call for pricing and availability and reference catalog number 14-485M when ordering the 250μg size.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of IKKtide
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany