125151
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel™ DEAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.6ml
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~100 mg, BSA binding capacity
applicazioni
gene therapy
mAb
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit