SAB4200706
Anti-TM4SF4 antibody, Mouse monoclonal
clone TM4SF-11, hybridoma cell culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-ILTMP, Anti-il-TMP transmembrane 4 L six family member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TM4SF-11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~27 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, canine, monkey, mouse, bovine
tecniche
immunoblotting: 1:4,000-1:8,000 using whole extract of HCT-116 cells
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TM4SF4(7104)
mouse ... Tm4sf4(229302)
rat ... Tm4sf4(116467)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol