Vai a
1.25083
Fractogel® EMD Chelate (M)
MiniChrom Fractogel® Chelate (M), volume 5 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Spedizione prevista il31 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
338,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115711
338,00 €
Spedizione prevista il31 agosto 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
ligand
iminodiacetic acid
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~60 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
room temp
General description
8 x 100mm
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)