Documenti fondamentali
12-493
Sigma-Aldrich
Abltide
Scegli un formato
1 MG
352,00 €
352,00 €
Spedizione prevista il07 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
352,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
352,00 €
Spedizione prevista il07 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Qualità
Routinely evaluated for use as a substrate for in vitro Abl-family kinase assays.
Stato fisico
Lyophilized powder
Stoccaggio e stabilità
Lyophilized: 2 years at 4°C. Rehydrated: 6 months at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1