1.18460
Manganese Test Refill Pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
manganese
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14768, 1.14406, and 1.14406 for the colometric evaluation of manganese.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3