Documenti fondamentali
1.14962
Supelco
PipeCheck
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
tecniche
photometry: suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Spectroquant®
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1