Documenti fondamentali
1.14449
Supelco
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.0-40 mg/L (PO₄-P), 3.1-123 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Phosphate Visual Test Kit
Scegli un formato
190 TESTS
244,00 €
244,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
190 TESTS
244,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
244,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Phosphate Test, colorimetric, 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
Analiti specifici
phosphate
Livello qualitativo
Campo di misura
1.0-40 mg/L (PO4-P)
3.1-123 mg/L (PO43-)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric, VM, with color card and comparator block with short test tubes 1.0 - 2.0 - 3.5 - 6.0 - 10 - 20 - 40 mg/l PO₄-P 3.1 - 6.1 - 11 - 18 - 31 - 61 - 123 mg/l PO₄³⁻ MQuant®
Applicazioni
  • Environmental Monitoring: Phosphate tests are extensively used in environmental monitoring to assess the levels of phosphate in water bodies. These tests help in evaluating the impact of agricultural runoff, industrial discharge, and wastewater treatment on water quality. Recent studies have focused on using selective colorimetric nano-sensing solutions to determine phosphate ions in drinking water samples, highlighting their importance in ensuring safe and clean water supplies (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2